2,6-Difluoro-4-methoxybenzenesulphonyl chloride
Proveedor: Apollo Scientific
|
Peligro
|
PC303257-1G
PC303257-100MG
PC303257-250MG
APOSPC303257-1GEA
509
EUR
APOSPC303257-1G
APOSPC303257-100MG
APOSPC303257-250MG
2,6-Difluoro-4-methoxybenzenesulphonyl chloride
2,6-Difluoro-4-methoxybenzenesulphonyl chloride
Formula:
C₇H₅ClF₂O₃S MW: 242.628 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD12813878 Núm. CAS: 1178498-86-6 UN: 1759 ADR: 8 III |