4-Amino-2-fluorosulphur pentafluoride 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
PC303266-1G PC303266-250MG
APOSPC303266-1GEA 1840 EUR
APOSPC303266-1G APOSPC303266-250MG
4-Amino-2-fluorosulphur pentafluoride 98%
4-Amino-2-fluorosulphur pentafluoride
Formula: C₆H₅F₆NS
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD28054193
Núm. CAS: 864230-06-8
UN: 2811
ADR: 6.1,II