6-Chloro-2,4-difluoro-3-methylbenzyl alcohol 97%
Proveedor: Apollo Scientific
PC303280-1G
PC303280-250MG
APOSPC303280-1GEA
956
EUR
APOSPC303280-1G
APOSPC303280-250MG
6-Chloro-2,4-difluoro-3-methylbenzyl alcohol 97%
6-Chloro-2,4-difluoro-3-methylbenzyl alcohol
Formula:
C₈H₇ClF₂O MW: 192,59 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD29038428 Núm. CAS: 1858240-87-5 |