6-Chloro-2,4-difluoro-3-methylbenzyl bromide 97%
Proveedor: Apollo Scientific
PC303281-1G PC303281-250MG
APOSPC303281-1GEA 1070 EUR
APOSPC303281-1G APOSPC303281-250MG
6-Chloro-2,4-difluoro-3-methylbenzyl bromide 97%
6-Chloro-2,4-difluoro-3-methylbenzyl bromide
Formula: C₈H₆BrClF₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD29038429
Núm. CAS: 1858251-67-8