6-Chloro-2,4-difluoro-3-methylphenylacetic acid 97%
Proveedor: Apollo Scientific
PC303283-1G
PC303283-250MG
APOSPC303283-1GEA
1300
EUR
APOSPC303283-1G
APOSPC303283-250MG
6-Chloro-2,4-difluoro-3-methylphenylacetic acid 97%
6-Chloro-2,4-difluoro-3-methylphenylacetic acid
Formula:
C₉H₇ClF₂O₂ MW: 220,6 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD29038431 Núm. CAS: 1858250-10-8 |