3,6-Dichloro-2-fluorobenzenesulphonamide 98%
Proveedor: Apollo Scientific
PC303288-1G PC303288-250MG
APOSPC303288-1GEA 845 EUR
APOSPC303288-1G APOSPC303288-250MG
3,6-Dichloro-2-fluorobenzenesulphonamide 98%
3,6-Dichloro-2-fluorobenzenesulphonamide
Formula: C₆H₄Cl₂FNO₂S
MW: 244,071 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD28785976
Núm. CAS: 1804514-32-6