6-Ethoxy-2,3,4-trifluorobenzyl alcohol 97%
Proveedor: Apollo Scientific
PC303289-1G PC303289-250MG
APOSPC303289-1GEA 522 EUR
APOSPC303289-1G APOSPC303289-250MG
6-Ethoxy-2,3,4-trifluorobenzyl alcohol 97%
6-Ethoxy-2,3,4-trifluorobenzyl alcohol
Formula: C₉H₉F₃O₂
MW: 206,162 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD29277473
Núm. CAS: 1980062-54-1