6-Ethoxy-2,3,4-trifluorobenzyl bromide 97%
Proveedor: Apollo Scientific
PC303290-1G PC303290-250MG
APOSPC303290-1GEA 575 EUR
APOSPC303290-1G APOSPC303290-250MG
6-Ethoxy-2,3,4-trifluorobenzyl bromide 97%
6-Ethoxy-2,3,4-trifluorobenzyl bromide
Formula: C₉H₈BrF₃O
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD29277488
Núm. CAS: 1980054-21-4