6-Ethoxy-2,3,4-trifluorophenylacetonitrile 97%
Proveedor: Apollo Scientific
PC303291-1G PC303291-250MG
APOSPC303291-1GEA 687 EUR
APOSPC303291-1G APOSPC303291-250MG
6-Ethoxy-2,3,4-trifluorophenylacetonitrile 97%
6-Ethoxy-2,3,4-trifluorophenylacetonitrile
Formula: C₁₀H₈F₃NO
MW: 215,172 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD29277474
Núm. CAS: 1980053-73-3