6-Ethoxy-2,3,4-trifluorophenylacetic acid 97%
Proveedor: Apollo Scientific
PC303292-1G PC303292-250MG
APOSPC303292-1GEA 800 EUR
APOSPC303292-1G APOSPC303292-250MG
6-Ethoxy-2,3,4-trifluorophenylacetic acid 97%
6-Ethoxy-2,3,4-trifluorophenylacetic acid
Formula: C₁₀H₉F₃O₃
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD29277478
Núm. CAS: 1980062-56-3