2,4-Bis(trifluoromethyl)benzenesulphonamide 97%
Proveedor: Apollo Scientific
PC303294-1G
PC303294-250MG
APOSPC303294-1GEA
870
EUR
APOSPC303294-1G
APOSPC303294-250MG
2,4-Bis(trifluoromethyl)benzenesulphonamide 97%
2,4-Bis(trifluoromethyl)benzenesulphonamide
Formula:
C₈H₅F₆NO₂S MW: 293,186 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD29277491 Núm. CAS: 146533-45-1 |