5-Methyl-2-(trifluoromethoxy)benzenesulphonamide 97%
Proveedor: Apollo Scientific
PC303295-1G PC303295-250MG
APOSPC303295-1GEA 1830 EUR
APOSPC303295-1G APOSPC303295-250MG
5-Methyl-2-(trifluoromethoxy)benzenesulphonamide 97%
5-Methyl-2-(trifluoromethoxy)benzenesulphonamide
Formula: C₈H₈F₃NO₃S
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD18399730
Núm. CAS: 1261683-36-6