4-Ethyl-2,3-difluorobenzoic acid 97%
Proveedor: Apollo Scientific
PC303296-5G PC303296-1G
APOSPC303296-5GEA 473 EUR
APOSPC303296-5G APOSPC303296-1G
4-Ethyl-2,3-difluorobenzoic acid 97%
4-Ethyl-2,3-difluorobenzoic acid
Formula: C₉H₈F₂O₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD29277470
Núm. CAS: 1429636-88-3