6-Methoxy-2,3,4-trifluorobenzaldehyde 97%
Proveedor: Apollo Scientific
PC303298-1G PC303298-5G
APOSPC303298-1GEA 348 EUR
APOSPC303298-1G APOSPC303298-5G
6-Methoxy-2,3,4-trifluorobenzaldehyde 97%
6-Methoxy-2,3,4-trifluorobenzaldehyde
Formula: C₈H₅F₃O₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD28801325
Núm. CAS: 1785350-84-6