2,4-Difluoro-5-methylbenzyl alcohol 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC303302-1G PC303302-5G
APOSPC303302-1GEA 279 EUR
APOSPC303302-1G APOSPC303302-5G
2,4-Difluoro-5-methylbenzyl alcohol 98%
2,4-Difluoro-5-methylbenzyl alcohol
Formula: C₈H₈F₂O
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD12196966
Núm. CAS: 315204-46-7