2,4-Difluoro-5-methylphenylacetonitrile 97%
Proveedor: Apollo Scientific
PC303304-1G PC303304-5G
APOSPC303304-1GEA 282 EUR
APOSPC303304-1G APOSPC303304-5G
2,4-Difluoro-5-methylphenylacetonitrile 97%
2,4-Difluoro-5-methylphenylacetonitrile
Formula: C₉H₇F₂N
MW: 167,155 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD19440202
Núm. CAS: 1242314-98-2
UN: 3439
ADR: 6.1,III