2,4-Difluoro-5-methylphenylacetic acid 98%
Proveedor: Apollo Scientific
PC303305-1G PC303305-5G
APOSPC303305-1GEA 347 EUR
APOSPC303305-1G APOSPC303305-5G
2,4-Difluoro-5-methylphenylacetic acid 98%
2,4-Difluoro-5-methylphenylacetic acid
Formula: C₉H₈F₂O₂
MW: 186,155 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD20656599
Núm. CAS: 367955-02-0