2,4-Difluoro-5-methylaniline 98%
Proveedor: Apollo Scientific
PC303309-1G
PC303309-250MG
APOSPC303309-1GEA
615
EUR
APOSPC303309-1G
APOSPC303309-250MG
2,4-Difluoro-5-methylaniline 98%
2,4-Difluoro-5-methylaniline
Formula:
C₇H₇F₂N MW: 143,134 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD14583001 Núm. CAS: 1378579-56-6 |