2,4-Difluoro-5-methylbenzylamine 98%
Proveedor: Apollo Scientific
PC303311-1G PC303311-5G
APOSPC303311-1GEA 377 EUR
APOSPC303311-1G APOSPC303311-5G
2,4-Difluoro-5-methylbenzylamine 98%
2,4-Difluoro-5-methylbenzylamine
Formula: C₈H₉F₂N
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD18825364
Núm. CAS: 329314-63-8