3,6-Difluoro-2-methoxybenzyl bromide 97%
Proveedor: Apollo Scientific
PC303315-5G PC303315-1G
APOSPC303315-5GEA 687 EUR
APOSPC303315-5G APOSPC303315-1G
3,6-Difluoro-2-methoxybenzyl bromide 97%
3,6-Difluoro-2-methoxybenzyl bromide
Formula: C₈H₇BrF₂O
MW: 237,041 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD18394899
Núm. CAS: 1261645-28-6