3,6-Difluoro-2-methoxybenzamide 97%
Proveedor: Apollo Scientific
PC303319-5G
PC303319-1G
APOSPC303319-5GEA
1300
EUR
APOSPC303319-5G
APOSPC303319-1G
3,6-Difluoro-2-methoxybenzamide 97%
3,6-Difluoro-2-methoxybenzamide
Formula:
C₈H₇F₂NO₂ MW: 187,143 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD18394893 Núm. CAS: 1261439-98-8 |