4-Chloro-2-fluoro-5-methylbenzaldehyde
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC303320-5G PC303320-1G
APOSPC303320-5GEA 717 EUR
APOSPC303320-5G APOSPC303320-1G
4-Chloro-2-fluoro-5-methylbenzaldehyde
4-Chloro-2-fluoro-5-methylbenzaldehyde
Formula: C₈H₆ClFO
MW: 172,584 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD28751755
Núm. CAS: 177211-30-2