4-Chloro-2-fluoro-5-methylbenzyl bromide 97%
Proveedor: Apollo Scientific
PC303322-1G PC303322-5G
APOSPC303322-1GEA 0 EUR
APOSPC303322-1G APOSPC303322-5G
4-Chloro-2-fluoro-5-methylbenzyl bromide 97%
4-Chloro-2-fluoro-5-methylbenzyl bromide
Formula: C₈H₇BrClF
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD28751990
Núm. CAS: 1805042-29-8