4-Chloro-2-fluoro-5-methylphenylacetonitrile 97%
Proveedor: Apollo Scientific
PC303323-1G PC303323-5G
APOSPC303323-1GEA 310 EUR
APOSPC303323-1G APOSPC303323-5G
4-Chloro-2-fluoro-5-methylphenylacetonitrile 97%
4-Chloro-2-fluoro-5-methylphenylacetonitrile
Formula: C₉H₇ClFN
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD20483139
Núm. CAS: 1242314-99-3
UN: 3439
ADR: 6.1,III