4-Chloro-2-fluoro-5-methylphenylacetic acid 97%
Proveedor: Apollo Scientific
PC303324-1G PC303324-5G
APOSPC303324-1GEA 316 EUR
APOSPC303324-1G APOSPC303324-5G
4-Chloro-2-fluoro-5-methylphenylacetic acid 97%
4-Chloro-2-fluoro-5-methylphenylacetic acid
Formula: C₉H₈ClFO₂
MW: 202,61 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD28752149
Núm. CAS: 1805227-33-1