4-Chloro-2-fluoro-5-methylbenzoic acid 97%
Proveedor: Apollo Scientific
PC303325-1G PC303325-250MG
APOSPC303325-1GEA 299 EUR
APOSPC303325-1G APOSPC303325-250MG
4-Chloro-2-fluoro-5-methylbenzoic acid 97%
4-Chloro-2-fluoro-5-methylbenzoic acid
Formula: C₈H₆ClFO₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD20660427
Núm. CAS: 177211-31-3