4-Chloro-2-fluoro-5-methylbenzamide 98%
Proveedor: Apollo Scientific
PC303327-5G PC303327-1G
APOSPC303327-5GEA 800 EUR
APOSPC303327-5G APOSPC303327-1G
4-Chloro-2-fluoro-5-methylbenzamide 98%
4-Chloro-2-fluoro-5-methylbenzamide
Formula: C₈H₇ClFNO
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD28751776
Núm. CAS: 1807267-72-6