α,2-Dimethyl-3-(trifluoromethyl)benzyl bromide 98%
Proveedor: Apollo Scientific
PC303332-5G PC303332-1G
APOSPC303332-5GEA 956 EUR
APOSPC303332-5G APOSPC303332-1G
α,2-Dimethyl-3-(trifluoromethyl)benzyl bromide 98%
α,2-Dimethyl-3-(trifluoromethyl)benzyl bromide
Formula: C₁₀H₁₀BrF₃
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD30502875
Núm. CAS: 2149597-33-9
UN: 3265
ADR: 8,III