3,5-Bis(trifluoromethyl)-α-methylbenzyl bromide 98%
Proveedor: Apollo Scientific
PC303333-5G PC303333-1G
APOSPC303333-5GEA 796 EUR
APOSPC303333-5G APOSPC303333-1G
3,5-Bis(trifluoromethyl)-α-methylbenzyl bromide 98%
3,5-Bis(trifluoromethyl)-α-methylbenzyl bromide
Formula: C₁₀H₇BrF₆
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD18762083
Núm. CAS: 160376-84-1
UN: 3265
ADR: 8,III