4-Chloro-2-fluoro-5-methylbenzonitrile
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
PC303336-1G PC303336-250MG PC303336-5G
APOSPC303336-1GEA 632 EUR
APOSPC303336-1G APOSPC303336-250MG APOSPC303336-5G
4-Chloro-2-fluoro-5-methylbenzonitrile
4-Chloro-2-fluoro-5-methylbenzonitrile
Formula: C₈H₅ClFN
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD16658721
Núm. CAS: 1126424-34-7
UN: 2811
ADR: 6.1,III