2-Chloro-4-fluoro-5-methylbenzaldehyde 98%
Proveedor: Apollo Scientific
PC303337-1G
PC303337-250MG
APOSPC303337-1GEA
854
EUR
APOSPC303337-1G
APOSPC303337-250MG
2-Chloro-4-fluoro-5-methylbenzaldehyde 98%
2-Chloro-4-fluoro-5-methylbenzaldehyde
Formula:
C₈H₆ClFO MW: 172,584 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD24034192 Núm. CAS: 1503624-94-9 |