2-Chloro-4-fluoro-5-methylbenzyl alcohol 97%
Proveedor: Apollo Scientific
PC303338-1G PC303338-5G
APOSPC303338-1GEA 289 EUR
APOSPC303338-1G APOSPC303338-5G
2-Chloro-4-fluoro-5-methylbenzyl alcohol 97%
2-Chloro-4-fluoro-5-methylbenzyl alcohol
Formula: C₈H₈ClFO
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD24034286
Núm. CAS: 1536543-76-6