2-Chloro-4-fluoro-5-methylbenzyl bromide 97%
Proveedor: Apollo Scientific
PC303339-1G PC303339-5G
APOSPC303339-1GEA 299 EUR
APOSPC303339-1G APOSPC303339-5G
2-Chloro-4-fluoro-5-methylbenzyl bromide 97%
2-Chloro-4-fluoro-5-methylbenzyl bromide
Formula: C₈H₇BrClF
MW: 237,497 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD24034366
Núm. CAS: 1510609-23-0