2-Chloro-4-fluoro-5-methylbenzoic acid 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC303342-5G PC303342-1G
APOSPC303342-5GEA 417 EUR
APOSPC303342-5G APOSPC303342-1G
2-Chloro-4-fluoro-5-methylbenzoic acid 97%
2-Chloro-4-fluoro-5-methylbenzoic acid
Formula: C₈H₆ClFO₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD20658460
Núm. CAS: 208165-96-2