2-Chloro-4-fluoro-5-methylbenzamide 97%
Proveedor: Apollo Scientific
PC303344-5G PC303344-1G
APOSPC303344-5GEA 854 EUR
APOSPC303344-5G APOSPC303344-1G
2-Chloro-4-fluoro-5-methylbenzamide 97%
2-Chloro-4-fluoro-5-methylbenzamide
Formula: C₈H₇ClFNO
MW: 187,599 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD28751763
Núm. CAS: 1805524-46-2