2-Chloro-4-fluoro-5-methylbenzonitrile 97%

Proveedor: Apollo Scientific

PC303345-1G PC303345-5G
APOSPC303345-1GEA 273 EUR
APOSPC303345-1G APOSPC303345-5G
2-Chloro-4-fluoro-5-methylbenzonitrile 97%
2-Chloro-4-fluoro-5-methylbenzonitrile
Formula: C₈H₅ClFN
MW: 169,583 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD21602109
Núm. CAS: 924626-79-9

Order Now

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR