2-Chloro-4-fluoro-5-methylbenzylamine
Proveedor: Apollo Scientific
PC303348-1G PC303348-5G
APOSPC303348-1GEA 339 EUR
APOSPC303348-1G APOSPC303348-5G
2-Chloro-4-fluoro-5-methylbenzylamine
2-Chloro-4-fluoro-5-methylbenzylamine
Formula: C₈H₉ClFN
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD21602108
Núm. CAS: 1365968-65-5