2-Bromo-5-chloro-4-(trifluoromethoxy)aniline 97%
Proveedor: Apollo Scientific
PC303350-5G PC303350-1G
APOSPC303350-5GEA 0 EUR
APOSPC303350-5G APOSPC303350-1G
2-Bromo-5-chloro-4-(trifluoromethoxy)aniline 97%
2-Bromo-5-chloro-4-(trifluoromethoxy)aniline
Formula: C₇H₄BrClF₃NO
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD28734569
Núm. CAS: 868406-81-9