2,5-Dibromo-4-(trifluoromethoxy)aniline 98%
Proveedor: Apollo Scientific
PC303351-5G PC303351-1G
APOSPC303351-5GEA 866 EUR
APOSPC303351-5G APOSPC303351-1G
2,5-Dibromo-4-(trifluoromethoxy)aniline 98%
2,5-Dibromo-4-(trifluoromethoxy)aniline
Formula: C₇H₄Br₂F₃NO
MW: 334,916 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD28785127
Núm. CAS: 84483-32-9