5-Chloro-2,4-difluorobenzaldehyde 98%
Proveedor: Apollo Scientific
PC303353-5G PC303353-1G PC303353-10G
APOSPC303353-5GEA 150 EUR
APOSPC303353-5G APOSPC303353-1G APOSPC303353-10G
5-Chloro-2,4-difluorobenzaldehyde 98%
5-Chloro-2,4-difluorobenzaldehyde
Formula: C₇H₃ClF₂O
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD07782052
Núm. CAS: 695187-29-2