5-Chloro-2,4-difluorobenzyl alcohol 98%
Proveedor: Apollo Scientific
PC303354-5G PC303354-1G
APOSPC303354-5GEA 512 EUR
APOSPC303354-5G APOSPC303354-1G
5-Chloro-2,4-difluorobenzyl alcohol 98%
5-Chloro-2,4-difluorobenzyl alcohol
Formula: C₇H₅ClF₂O
MW: 178,564 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD22200072
Núm. CAS: 915409-63-1