5-Chloro-2,4-difluorobenzyl bromide 97%
Proveedor: Apollo Scientific
PC303355-5G PC303355-1G
APOSPC303355-5GEA 836 EUR
APOSPC303355-5G APOSPC303355-1G
5-Chloro-2,4-difluorobenzyl bromide 97%
5-Chloro-2,4-difluorobenzyl bromide
Formula: C₇H₄BrClF₂
MW: 241,46 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD27932574
Núm. CAS: 915409-64-2
UN: 3265
ADR: 8,III