5-Chloro-2,4-difluorobenzylamine
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: (5-Chloro-2,4-difluorophenyl)methanamine
PC303359-1G PC303359-5G
APOSPC303359-1GEA 77 EUR
APOSPC303359-1G APOSPC303359-5G
5-Chloro-2,4-difluorobenzylamine
5-Chloro-2,4-difluorobenzylamine
Formula: C₇H₆ClF₂N
MW: 177,579 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD08458696
Núm. CAS: 924818-16-6