5-Chloro-2,4-difluorobenzamide 97%
Proveedor: Apollo Scientific
PC303361-5G PC303361-1G
APOSPC303361-5GEA 397 EUR
APOSPC303361-5G APOSPC303361-1G
5-Chloro-2,4-difluorobenzamide 97%
5-Chloro-2,4-difluorobenzamide
Formula: C₇H₄ClF₂NO
MW: 191,563 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD28750484
Núm. CAS: 1805526-09-3