2-Chloro-3-fluoro-6-methoxybenzaldehyde 97%
Proveedor: Apollo Scientific
PC303365-1G PC303365-250MG
APOSPC303365-1GEA 444 EUR
APOSPC303365-1G APOSPC303365-250MG
2-Chloro-3-fluoro-6-methoxybenzaldehyde 97%
2-Chloro-3-fluoro-6-methoxybenzaldehyde
Formula: C₈H₆ClFO₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD18432476
Núm. CAS: 1263378-40-0