4,6-Dichloro-2-fluoro-3-methoxybenzaldehyde 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC303367-5G PC303367-1G
APOSPC303367-5GEA 940 EUR
APOSPC303367-5G APOSPC303367-1G
4,6-Dichloro-2-fluoro-3-methoxybenzaldehyde 98%
4,6-Dichloro-2-fluoro-3-methoxybenzaldehyde
Formula: C₈H₅Cl₂FO₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD30726936
Núm. CAS: 2149599-01-7