4,6-Dichloro-2-fluoro-3-methoxybenzyl alcohol 97%
Proveedor: Apollo Scientific
PC303368-1G PC303368-5G
APOSPC303368-1GEA 277 EUR
APOSPC303368-1G APOSPC303368-5G
4,6-Dichloro-2-fluoro-3-methoxybenzyl alcohol 97%
4,6-Dichloro-2-fluoro-3-methoxybenzyl alcohol
Formula: C₈H₇Cl₂FO₂
MW: 225,044 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD30726937
Núm. CAS: 2149598-95-6