4,6-Dichloro-2-fluoro-3-methoxybenzyl bromide 97%
Proveedor: Apollo Scientific
PC303369-1G
PC303369-5G
PC303369-25G
APOSPC303369-1GEA
243
EUR
APOSPC303369-1G
APOSPC303369-5G
APOSPC303369-25G
4,6-Dichloro-2-fluoro-3-methoxybenzyl bromide 97%
4,6-Dichloro-2-fluoro-3-methoxybenzyl bromide
Formula:
C₈H₆BrCl₂FO MW: 287,941 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD30726938 Núm. CAS: 2149602-14-0 |