4,6-Dichloro-2-fluoro-3-methoxyphenylacetic acid
Proveedor: Apollo Scientific
PC303371-1G PC303371-5G
APOSPC303371-1GEA 339 EUR
APOSPC303371-1G APOSPC303371-5G
4,6-Dichloro-2-fluoro-3-methoxyphenylacetic acid
4,6-Dichloro-2-fluoro-3-methoxyphenylacetic acid
Formula: C₉H₇Cl₂FO₃
MW: 253,054 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD30726939
Núm. CAS: 2149589-78-4