5-Fluoro-2-(trifluoromethoxy)-DL-phenylalanine
Proveedor: Apollo Scientific
PC303373-1G PC303373-5G
APOSPC303373-1GEA 163 EUR
APOSPC303373-1G APOSPC303373-5G
5-Fluoro-2-(trifluoromethoxy)-DL-phenylalanine
5-Fluoro-2-(trifluoromethoxy)-DL-phenylalanine
Formula: C₁₀H₉F₄NO₃
MW: 267,177 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD32640048
Núm. CAS: 1703955-84-3